ENAH961CD6CB
Enamine
8-bromo-6-fluoroquinoline-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
8-bromo-6-fluoroquinoline-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H5BrFNO/c11-9-4-7(12)3-6-1-2-8(5-14)13-10(6)9/h1-5H
InChI
IWVKLZLPGJIBHU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23925257
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23925257
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)