Documenti fondamentali
ENAH961CD59E
Enamine
2-[(1-amino-2-methylpropan-2-yl)oxy]ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.65
Numero MDL:
Iupac Name
2-((1-amino-2-methylpropan-2-yl)oxy)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15NO2.ClH/c1-6(2,5-7)9-4-3-8;/h8H,3-5,7H2,1-2H3;1H
InChI
SPIBTQTVTITZHZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736133
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736133
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)