Documenti fondamentali
ENAH961CD426
Enamine
3-hydrazinyl-5-methylpyridine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.08
Numero MDL:
Iupac Name
3-hydrazineyl-5-methylpyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-5-2-6(9-7)4-8-3-5;;/h2-4,9H,7H2,1H3;2*1H
InChI
ZDYGMHDRQBVNAZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27717734
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27717734
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)