Documenti fondamentali
ENAH961CD3F1
Enamine
(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.22
Numero MDL:
Iupac Name
(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C11H12/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
InChI
HSLRPBYCTLRWGL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195412
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)