Documenti fondamentali
ENAH95E740EF
Enamine
(2R,3aS,7aS)-2-methyl-octahydro-1H-indole hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
5 G
3.735,70 €
10 G
5.519,30 €
SKU del venditore: EN300-27126330-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
5 G
3.735,70 €
10 G
5.519,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.7
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27126330-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2R,3aS,7aS)-2-methyloctahydro-1H-indole hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7;/h7-10H,2-6H2,1H3;1H/t7-,8+,9+;/m1./s1
InChI
DOQAAVIUMGQXAT-KEMIKLHMSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126330
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126330
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)