Documenti fondamentali
ENAH95E740DB
Enamine
3,3-diethenylmorpholine; trifluoroacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.22
Numero MDL:
Iupac Name
3,3-divinylmorpholine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C8H13NO.C2HF3O2/c1-3-8(4-2)7-10-6-5-9-8;3-2(4,5)1(6)7/h3-4,9H,1-2,5-7H2;(H,6,7)
InChI
MZJPYQBOORFWQR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148131
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148131
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)