Documenti fondamentali
ENAH95E74064
Enamine
N,2-dimethyloxan-4-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.66
Numero MDL:
Iupac Name
N,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-6-5-7(8-2)3-4-9-6;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI
QSVPVHZUAAKFET-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27150102
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27150102
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)