Documenti fondamentali
ENAH95E73F4F
Enamine
N-[(4-cyanophenyl)methyl]morpholine-4-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.28
Numero MDL:
Iupac Name
N-(4-cyanobenzyl)-4-morpholinecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H15N3O2/c14-9-11-1-3-12(4-2-11)10-15-13(17)16-5-7-18-8-6-16/h1-4H,5-8,10H2,(H,15,17)
InChI
ZXWAHHRBFVCEAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6722100
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6722100
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)