ENAH95E73F04
Enamine
5-phenyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-phenyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)12-7-11-6-10(12)8-13-11;/h1-5,10-13H,6-8H2;1H
InChI
QFTOJLOODSHEHP-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145581
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145581
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)