Documenti fondamentali
ENAH95E73D65
Enamine
rac-[(1R,2R,4S)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.19
Numero MDL:
Iupac Name
((1S,2S,4R)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H13NO/c8-4-5-3-6-1-2-7(5)9-6/h5-7H,1-4,8H2/t5-,6+,7-/m0/s1
InChI
HOGOLKHCHFSFKN-XVMARJQXSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7001166
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7001166
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)