Documenti fondamentali
ENAH95E73C8B
Enamine
rac-1-[(2R,5R)-5-ethyloxolan-2-yl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.2
Numero MDL:
Iupac Name
((2R,5R)-5-ethyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-6-3-4-7(5-8)9-6/h6-7H,2-5,8H2,1H3/t6-,7-/m1/s1
InChI
DMTBEYHJVMAIAR-RNFRBKRXSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865125
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865125
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)