Documenti fondamentali
ENAH95E73C2D
Enamine
(1R,5S,6R)-bicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.62
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,5S,6r)-bicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5(4)6;/h4-6H,1-3,7H2;1H/t4-,5+,6+;
InChI
GMUSZZUZWUXLCP-PVURPDDASA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7588785
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7588785
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)