Documenti fondamentali
ENAH95E73B9C
Enamine
2-amino-5-fluorobenzene-1-carbothioamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-5-fluorobenzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H7FN2S/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
InChI
COEIWNDWMLNRNF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6771514
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6771514
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)