Documenti fondamentali
ENAH95E73AFD
Enamine
3-methylnaphthalen-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.68
Numero MDL:
Iupac Name
3-methyl-2-naphthalenamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11N.ClH/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)7-11(8)12;/h2-7H,12H2,1H3;1H
InChI
VBKWOFQKNFMGPR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8113851
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8113851
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)