Documenti fondamentali
ENAH95E739DF
Enamine
3-amino-1-cyclopropylpiperidin-2-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.67
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-1-cyclopropylpiperidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c9-7-2-1-5-10(8(7)11)6-3-4-6;/h6-7H,1-5,9H2;1H
InChI
UIDNMQUSJLEKQU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27664347
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27664347
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)