Documenti fondamentali
ENAH95E73839
Enamine
6,6-dimethyl-5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.7
Numero MDL:
Iupac Name
6,6-dimethyl-5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-8(2)6-10-7-9(11-8)4-3-5-9;/h10H,3-7H2,1-2H3;1H
InChI
AHWGCXXCJDASRX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149959
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149959
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)