Documenti fondamentali
ENAH95E736F7
Enamine
1,3-diethyl 2-[2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)ethyl]propanedioate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.34
Numero MDL:
Punto di fusione
42-44
Iupac Name
diethyl 2-(2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethyl)malonate
Inchi Code
1S/C17H19NO6/c1-3-23-16(21)13(17(22)24-4-2)9-10-18-14(19)11-7-5-6-8-12(11)15(18)20/h5-8,13H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChI
XUNZJLOMWIUZCQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102377
Melting Point
42-44
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102377
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)