Documenti fondamentali
ENAH95E73637
Enamine
rac-lithium(1+) ion (1R,2R)-2-(5-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)cyclopropane-1-carboxylate
About This Item
Peso molecolare:
173.1
Numero MDL:
Iupac Name
lithium (1R,2R)-2-(5-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9N3O2.Li/c1-3-8-6(10-9-3)4-2-5(4)7(11)12;/h4-5H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,8,9,10);/q;+1/p-1/t4-,5-;/m1./s1
InChI
IWBWDSZTPAIDEI-TYSVMGFPSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7466283
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7466283
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)