ENAH95E73407
Enamine
sodium 2-{5-methyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrol-6-yl}acetate
About This Item
Iupac Name
sodium 2-(5-methyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrol-6-yl)acetate
Inchi Code
1S/C9H9NO2S.Na/c1-6-4-7-2-3-13-9(7)10(6)5-8(11)12;/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI
VWKIIYBKEFOKJH-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145350
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)