Documenti fondamentali
ENAH95E73401
Enamine
2-tert-butyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.75
Numero MDL:
Iupac Name
2-(tert-butyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2O2.ClH/c1-12(2,3)9-7-14-6-4-5-8(11(15)16)10(14)13-9;/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,15,16);1H
InChI
MRQAMUPDDXMUHT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114883
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114883
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)