Documenti fondamentali
ENAH95E72DCD
Enamine
4-bromo-6-fluoro-2-methyl-2H-indazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.05
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-6-fluoro-2-methyl-2H-indazole
Inchi Code
1S/C8H6BrFN2/c1-12-4-6-7(9)2-5(10)3-8(6)11-12/h2-4H,1H3
InChI
HCVQZTGIWWBSRK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19584843
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19584843
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)