ENAH95E72D6D
Enamine
2-chloro-5H,7H-furo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-5,7-dihydrofuro[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H6ClN3O/c7-6-9-4-2-11-1-3(4)5(8)10-6/h1-2H2,(H2,8,9,10)
InChI
LDSPPCQQJQILBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6810153
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6810153
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)