ENAH95E72B75
Enamine
3-(1-amino-2-methylpropyl)benzoic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(1-amino-2-methylpropyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-7(2)10(12)8-4-3-5-9(6-8)11(13)14;/h3-7,10H,12H2,1-2H3,(H,13,14);1H
InChI
CCNOTZZGRBSNOF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685189
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)