Documenti fondamentali
ENAH95E72B2F
Enamine
3-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.72
Numero MDL:
Iupac Name
3-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-11(15)12(6-7-13-9-12)8-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,13H,6-9H2,(H,14,15);1H
InChI
WRQHLLIDYARZIW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27193228
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27193228
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)