ENAH95E72A89
Enamine
N-(3-methyl-1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)cyclopropanecarboxamide
About This Item
Iupac Name
N-(3-methyl-1,1-dioxidotetrahydrothiophen-3-yl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C9H15NO3S/c1-9(4-5-14(12,13)6-9)10-8(11)7-2-3-7/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI
LMUYJJAKMZKBHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3541499
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3541499
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)