Documenti fondamentali
ENAH95E72A77
Enamine
N-[4-(pyrimidin-2-yloxy)phenyl]acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.24
Numero MDL:
Iupac Name
N-[4-(2-pyrimidinyloxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H11N3O2/c1-9(16)15-10-3-5-11(6-4-10)17-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,16)
InChI
DXVKZDBYLFVMFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7516171
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7516171
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)