Documenti fondamentali
ENAH95E7254D
Enamine
1-methanesulfonylpyrrolidine-2-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.24
Numero MDL:
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)-2-pyrrolidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H12N2O3S/c1-12(10,11)8-4-2-3-5(8)6(7)9/h5H,2-4H2,1H3,(H2,7,9)
InChI
LDCNCSITMAYQMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7793522
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7793522
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)