Documenti fondamentali
ENAH95E724F3
Enamine
{5-[(methylamino)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}methanol dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.13
Numero MDL:
Iupac Name
(5-((methylamino)methyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3OS.2ClH/c1-6-2-4-7-8-5(3-9)10-4;;/h6,9H,2-3H2,1H3;2*1H
InChI
UFVXARISOQNZQM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27150004
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27150004
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)