Documenti fondamentali
ENAH95E7248D
Enamine
methyl 2-cyclopropyl-3-oxobutanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-cyclopropyl-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-5(9)7(6-3-4-6)8(10)11-2/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI
ZVQAKWWLIQDQET-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22353906
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22353906
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)