Documenti fondamentali
ENAH95E7242E
Enamine
2-chloro-6-ethynylnaphthalene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.64
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-ethynylnaphthalene
Inchi Code
1S/C12H7Cl/c1-2-9-3-4-11-8-12(13)6-5-10(11)7-9/h1,3-8H
InChI
XXHCDQUXBIMZML-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27146350
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27146350
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)