ENAH9453E1BF
Enamine
(propan-2-yl)({[2-(pyridin-2-yl)phenyl]methyl})amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-(2-(pyridin-2-yl)benzyl)propan-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H18N2.2ClH/c1-12(2)17-11-13-7-3-4-8-14(13)15-9-5-6-10-16-15;;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;2*1H
InChI
OSURAPQBUFLMGI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869972
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)