Documenti fondamentali
ENAH9453E041
Enamine
2-(1,2-oxazolidin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.08
Numero MDL:
Iupac Name
2-(isoxazolidin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O.2ClH/c6-2-4-7-3-1-5-8-7;;/h1-6H2;2*1H
InChI
YUNWBOMQDJFXAK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20867461
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20867461
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)