Documenti fondamentali
ENAH9453D3B0
Enamine
1-bromo-3-(propane-2-sulfonyl)bicyclo[1.1.1]pentane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.16
Numero MDL:
Punto di fusione
137-138
Iupac Name
1-bromo-3-(isopropylsulfonyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Inchi Code
1S/C8H13BrO2S/c1-6(2)12(10,11)8-3-7(9,4-8)5-8/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI
LQYQCXKZFMOAMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493950
Melting Point
137-138
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493950
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)