ENAH942F3039
Enamine
2-(pyrrolidin-2-yl)-1,3,4-thiadiazole hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(pyrrolidin-2-yl)-1,3,4-thiadiazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3S.ClH/c1-2-5(7-3-1)6-9-8-4-10-6;/h4-5,7H,1-3H2;1H
InChI
BAPAOIJRNUGUMB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26974940
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26974940
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)