Documenti fondamentali
ENAH942F2F38
Enamine
1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.17
Numero MDL:
Iupac Name
1-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F3N2/c1-5(12)6-3-2-4-7(13-6)8(9,10)11/h2-5H,12H2,1H3
InChI
FZDWTYLPDDKVAA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8085031
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8085031
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)