Documenti fondamentali
ENAH942F2EF3
Enamine
2-(3-cyclopropyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-cyclopropyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c8-4-3-6-9-7(11-10-6)5-1-2-5;;/h5H,1-4,8H2,(H,9,10,11);2*1H
InChI
QSJCMDMJZOTASR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20867658
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20867658
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)