Documenti fondamentali
ENAH942F2B98
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(2-hydroxypyridin-3-yl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.11
Numero MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(2-hydroxypyridin-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5(12)4-2-1-3-11-6(4)13/h1-3H,(H,11,13)
InChI
HYESSKQCQMMNAM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26870847
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26870847
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)