ENAH942F2B57
Enamine
2-chloro-5-methoxy-4-nitrobenzoic acid
About This Item
Punto di fusione
171-172
Iupac Name
2-chloro-5-methoxy-4-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClNO5/c1-15-7-2-4(8(11)12)5(9)3-6(7)10(13)14/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI
OJMMHUJTCVSTMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215072
Melting Point
171-172
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215072
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)