Documenti fondamentali
ENAH942F2B2C
Enamine
3-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)cyclobutan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.25
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2-methylthiazol-4-yl)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-5-9-8(4-11-5)6-2-7(10)3-6/h4,6-7,10H,2-3H2,1H3
InChI
FBROIJMRDFZRRE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6850796
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6850796
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)