Documenti fondamentali
ENAH942F2AF1
Enamine
N-(4-iodophenyl)piperidine-4-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.63
Numero MDL:
Iupac Name
N-(4-iodophenyl)piperidine-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15IN2O.ClH/c13-10-1-3-11(4-2-10)15-12(16)9-5-7-14-8-6-9;/h1-4,9,14H,5-8H2,(H,15,16);1H
InChI
STBXCCFLSPPSTJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869130
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869130
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)