Documenti fondamentali
ENAH942F293E
Enamine
1-cyclopentyl-4-iodo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.1
Numero MDL:
Iupac Name
1-cyclopentyl-4-iodo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H11IN2O/c10-8-5-11-12(9(8)6-13)7-3-1-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI
CEBDTEWPJHEBAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22813569
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22813569
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)