Documenti fondamentali
ENAH942F28BB
Enamine
tert-butyl N-({2-amino-6-oxaspiro[3.5]nonan-7-yl}methyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.37
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((2-amino-6-oxaspiro[3.5]nonan-7-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-8-11-4-5-14(9-18-11)6-10(15)7-14/h10-11H,4-9,15H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI
IKPLDIUSCMQWPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975891
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975891
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)