Documenti fondamentali
ENAH93E7551E
Enamine
(2-tert-butyl-1H-imidazol-4-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.23
Numero MDL:
Iupac Name
(2-tert-butyl-1H-imidazol-4-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H15N3/c1-8(2,3)7-10-5-6(4-9)11-7/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI
VCIZQOHOIPAJLR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1254435
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1254435
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)