Documenti fondamentali
ENAH93E754C7
Enamine
1-(azocan-1-yl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.24
Numero MDL:
Iupac Name
1-acetylazocane
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-9(11)10-7-5-3-2-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
InChI
TZFKYUXRORVYQV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772669
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772669
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)