Documenti fondamentali
ENAH93E7548D
Enamine
4-(2-chloro-4-fluorophenyl)piperidine-2,6-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.65
Numero MDL:
Iupac Name
4-(2-chloro-4-fluorophenyl)piperidine-2,6-dione
Inchi Code
1S/C11H9ClFNO2/c12-9-5-7(13)1-2-8(9)6-3-10(15)14-11(16)4-6/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,14,15,16)
InChI
UBXMWHWPXPHBKT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11329234
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11329234
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)