Documenti fondamentali
ENAH93E7535C
Enamine
1-(1,4-oxazepan-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
Numero MDL:
Iupac Name
4-acetyl-1,4-oxazepane
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-7(9)8-3-2-5-10-6-4-8/h2-6H2,1H3
InChI
BBFXVZIBSQSSNM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3473757
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3473757
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)