Documenti fondamentali
ENAH93E752C5
Enamine
(1R)-1-cyclobutyl-2,2-difluoroethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.62
Numero MDL:
Iupac Name
(R)-1-cyclobutyl-2,2-difluoroethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c7-6(8)5(9)4-2-1-3-4;/h4-6H,1-3,9H2;1H/t5-;/m1./s1
InChI
MHRCLKXDAVJSPY-NUBCRITNSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667566
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667566
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)