Documenti fondamentali
ENAH93E7528C
Enamine
1-[4-(5-methylthiophen-2-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.77
Numero MDL:
Iupac Name
(4-(5-methylthiophen-2-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13NS.ClH/c1-9-2-7-12(14-9)11-5-3-10(8-13)4-6-11;/h2-7H,8,13H2,1H3;1H
InChI
SKMKLLULCUIHFI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862529
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862529
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)