Documenti fondamentali
ENAH93E7525E
Enamine
5,6,7,8-tetrahydroisoquinolin-4-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.67
Numero MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroisoquinolin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.ClH/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h5-6H,1-4,10H2;1H
InChI
BCPDOGUBHFRGQR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26658380
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26658380
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)