Documenti fondamentali
ENAH93E74FAD
Enamine
3-chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.63
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClNO2S/c8-3-2-12-5-1-4(7(10)11)9-6(3)5/h1-2,9H,(H,10,11)
InChI
FDGNVONVURZBLL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6237180
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6237180
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)